Learn More
Erio Green B (Technische Klasse), TRC
Artikelnummer. 30380752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30380752 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE60009350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12768-78-4
Summenformel C31 H33 N2 O6 S2 . Na
Molekulargewicht (g/mol) 616.72
Synonym 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, N-Et- or N-Me-quaternized, hydroxide, inner salt, sodium salt, Acid Green 16, Acid Green V, Acid Green V Naphthaline, Acid Green VS, Acid Green Zh, Acid Naphthalene Green V, Acid Pure Green V, Amido Green V, Anadurm Green A-V, BRYacid Green V, Best Acid Naphthalene Green V, Borunil Green A-FG, Colocid Green V, Covalene Brilliant Green G, Daiwa Green 70, Dinacid Green V, Duasyn Acid Green V, Duasyn Acid Green VS, Dyacid Green B, Dycosacid Green VS, Erio Green B, Everlan Green EV, Hispacid Brilliant Green SA 2G, Ichoacid Green V, Indacid Green V, Kemacid Green V, Lecotan Green J, Leoctan Green J, Libacid Green LV, Lissamine Green V, Lissamine Green V 200, Merantine Green V, Naphthalene Green V, Naphthalene Green VS, Naphthalene Green VSC, Naphthalene Green Y, Naphthazine Brilliant Green G, Pacid Green V, Ratna Acid Green V, Ravi Acid Green V, Sandolan Brilliant Green E-B, Sandolan Brilliant Green E-BI, Simacid Acid Green, Triacid Pure Green V, Triacor Green VT, Vicoacid Green V
IUPAC-Name Natrium; 4-[[4-(Diethylamino)Phenyl]-(4-Diethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-yliden)Methyl]Naphthalen-2,7-Disulfonat
SMILES [Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)c3cc(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acid Green 16
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C31H34N2O6S2.Na/c1-5-32(6-2)25-13-9-22(10-14-25)31(23-11-15-26(16-12-23)33(7-3)8-4)30-21-28(41(37,38)39)20-24-19-27(40(34,35)36)17-18-29(24)30;/h9-21H,5-8H2,1-4H3,(H-,34,35,36,37,38,39);/q;+1/p-1
Formelmasse 616.1678