Learn More
Cole-Parmer™ Erie Scientific™ Green Colorfrost™ Plus Adhäsionsobjektträger
Beseitigt Gewebeverlust während der Färbung
Marke: Cole-Parmer™ 48512-04
149.15 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21687" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Gewebeschnitte und Zellen haften elektrostatisch ohne Klebstoffe auf dem Glas.
- Farbige Beschriftungsflächen auf den Colorfrost-Objektträgern sorgen für eine einfache Beschriftung und Identifikation.
- Die Objektträger sind 75 x 25 mm groß und 1 mm dick.
- 144 Objektträger pro Packung.
Spezifikation
1 mm | |
25 mm | |
144 |
75 mm | |
Green Colorfrost Plus Adhäsionsobjektträger | |
75 x 25 mm |