missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ergosterol, TRC

Artikelnummer. 17929644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17929644 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17929644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE59924010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 57-87-4
Summenformel C28 H44 O
Molekulargewicht (g/mol) 396.65
Synonym Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, Ergosterol (8CI), (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2
IUPAC-Name (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-Dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ergosterol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Formelmasse 396.3392
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.