Learn More
Ergosterol (Provitamin D2), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323461 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323461 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRECA13201500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ergosterol
CAS 57-87-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ergosterol
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C28 H44 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ergosterol (Provitamin D2), Ergosterol (8CI), Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-, Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3beta,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3beta-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24alpha-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3beta-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergocalciferol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-Name (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-Dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 396.65
Menge 100 mg
Formelmasse 396,3392 g/mol