Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ergosterol, 98 %
Artikelnummer. 10381044 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10381044 100 g Glasflasche 100 Gramm
10500591 5 g Glasflasche 5 Gramm
10677642 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381044 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 117811000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57-87-4 | C28H44O | 396.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-87-4
Summenformel C28H44O
Molekulargewicht (g/mol) 396.64
MDL-Nummer MFCD00003623
InChI-Schlüssel DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
Synonym ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
PubChem CID 444679
ChEBI CHEBI:16933
IUPAC-Name (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-10,13-Dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ergosterol
Schmelzpunkt 156°C to 158°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 250°C (1.3 Pa)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 06,III,3099
Merck Index 15, 3716
Spezifischer Drehzustand −120.00 (20.00°C c=1,CHC13)
Spezifische Drehung -120
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene,1g/660 mL alcohol- 1g/45 mL boiling alcohol,1g/70 mL ether- 1g/39 mL boiling ether,1g/31 mL chloroform
Formelmasse 396.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder kristalline Nadeln