Learn More
Sartorius Ergomate Pipettenzubehör
Artikelnummer. 10717694 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
120 mL
Packungsgröße:
16 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10717694 120 mL 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10717694 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 783500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Ergomat-Pipetten
Ergomat Dadurch muss die Vorrichtung nicht mehr in einem beliebigen Winkel gehalten werden, und eine sichere Dosierung ist möglich. Das Ergebnis ist ein einfacheres, sicheres und genaueres Pipettieren.
Gemäß ISO 8655-Empfehlungen sollte die Abgabe insbesondere kleiner Mengen an der Innenwand des Aufnahmegefäßes erfolgen. Ergomate ist ein ideales Werkzeug für die richtige Positionierung beim Pipettieren.
Mikroplatten-Gitter zur schnellen Identifizierung und Probenverwaltung.
Raster sind doppelseitig. Rückseite mit Nummerierung von 1 bis 12.
Plattenhalter
Wenn der Halter für umgekehrte Platten eine ideale Aerosolbarriere für den Einsatz in Hauben oder auf der Arbeitsfläche schafft.
Der Plattenhalter kann umgedreht und zum Pipettieren auf flachen Oberflächen oder als Inkubationsstation mit Deckel verwendet werden.
Ideal für den sicheren Transport von Platten.
Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Pipetten
Material Polypropylen
Typ 120 0ml Reagenzbehälter
Volumen (metrisch) 120 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrkanalpipetten
Menge 120mL