Beschreibung
- Ergonomic seat for use with Thermo Scientific Biosafety Cabinets
- Adjustable height, 23 to 30.5 in.
- Seat tilts 0 to 15 degrees forward
- 2 in. thick fully upholstered saddle seat, 21 in. wide by 16.5 in. deep
- 0.5 μm filtration system within seat traps 99.9% of particles exhausted from seat
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stool (Backless) |
| Farbe | Beige |
| Einstellbar (Höhe) | 23 to 30.5 in. |
| Verstellbar | Yes |
| Rückenausführung | Open |
| Mit Armlehnen | No |
| Mit Rückenlehne | No |
| Mit Laufrollen | Yes |
| Fußstütze | Yes |
| Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule | Yes |
| Mehr anzeigen |