Learn More
Ergokalciferol, 97.0 bis 103.0 %, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15855138 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15855138 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15835138 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15855138 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J15562.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-14-6
Summenformel C28H44O
Molekulargewicht (g/mol) 396.66
MDL-Nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI-Schlüssel MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC-Name (1S,3E)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-Dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-octahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden}-4-methylidencyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ergocalciferol
Schmelzpunkt 118°C to 119°C
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 396.65
Reinheit (%) 97.0 to 103.0%
Physikalische Form Pulver