Learn More
ERGIC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen ERGIC1
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16875604
Unterlagen ansehen
Proteintech
16108-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16865604
Unterlagen ansehen
Proteintech
16108-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The MW of this protein is 32 kDa, and this antibody specifically recognizes the 32 kDa protein.
The function of ERGIC1 remains largely unknown. ERGIC1 was highly expressed in most primary prostate tumors. It is an intriguing potential drug target especially for the ERG oncogene expressing tumors.
Spezifikation
Spezifikation
ERGIC1
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q969X5, Q9DC16
287177, 57222, 67458
ERGIC1 Fusion Protein Ag9025
Primary
-20°C
ERGIC1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ERGIC 32, ERGIC1, ERGIC32, KIAA1181, NET24
Ergic1
IgG
Antigen Affinity Chromatography