Learn More
Abnova™ ERGIC1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
- Sequence: MPFDFRRFDIYRKVPKDLTQPTYTGAIISICCCLFILFLFLSELTGFITTEVVNELYVDDPDKDSGGKIDVSLNISLPNLHCELVGLDIQDEMGRHEVGHIDNSMKIPLNNGAGCRFEGQFSINKVPGNFHVSTHSATAQPQNPDMTHVIHKLSFGDTLQVQNIHGAFNALGGADRLTSNPLASHDYILKIVPTVYEDKSGKQRYSYQYTVANKEYVAYSHTGRIIPAIWFRYDLSPITVKYTERRQPLYRFITTICAIIGGTFTVAGILDSCIFTASEAWKKIQLGKMH
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001026881.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 57222 |
| Name | endoplasmic reticulum-golgi intermediate compartment (ERGIC) 1 |
| Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
| Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Menge | 10 μg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gen-Alias | ERGIC-32, ERGIC32, FLJ39864, KIAA1181, MGC14345 |
| Gensymbol | ERGIC1 |
| Spezies | Wheat Germ (in vitro) |
| Mehr anzeigen |