missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ERG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 14356-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Transcriptional regulator. May participate in transcriptional regulation through the recruitment of SETDB1 histone methyltransferase and subsequent modification of local chromatin structure.Spezifikation
| ERG | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ERG | |
| ERG, erg 3, p55, Transcriptional regulator ERG, Transforming protein ERG | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 13876, 170909, 2078 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 0.27 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P11308, P81270 | |
| Erg | |
| ERG Fusion Protein Ag5708 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur