Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erbstatin-Analogon
Artikelnummer. 15484179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484179 5 mg 5 Milligramm
15404189 10 mg 10 Milligramm
15494179 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484179 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61612.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Inhibitor der EGF-Rezeptor-assoziierten Tyrosinkinase
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63177-57-1
Summenformel C10H10O4
Synonym Methyl 2,5-dihydroxycinnamat
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Gelb
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein Inhibitor der EGF-Rezeptor-assoziierten Tyrosinkinase
Formelmasse 194,19g/mol
Löslichkeit Löslich in Methanol oder 0,1 M NaOH; unlöslich in Wasser
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver