Learn More
Erbium-Standard: Er @ 10000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30002982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30002982 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30002982 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTERN250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Erbium-Standard: Er @ 10000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium
CAS 7440-52-0
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Erbium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Er
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Er
InChI-Formel InChI=1S/Er
SMILES [Er]
IUPAC-Name Erbium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 167.259
Menge 250 mL
Formelmasse 165,93 g/mol