Learn More
Erbium-Standard: Er @ 1000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17958299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17958299 50 mL 50 Milliliter
17948299 100 mL 100 Milliliter
17949159 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17958299 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGPERN50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Erbium-Standard: Er @ 1000 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium
CAS 7440-52-0
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Erbium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Er
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Er
InChI-Formel InChI=1S/Er
SMILES [Er]
IUPAC-Name Erbium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 167.259
Menge 50 mL
Formelmasse 165,93 g/mol