Learn More
Erbium-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303818
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Packungsgröße:
10 Millimeter
25 Millimeter
50 Millimeter
Artikelnummer. 11303818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040287.DH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: Ca. 0.29 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-52-0
Summenformel Er
Molekulargewicht (g/mol) 167.26
MDL-Nummer MFCD00010987
InChI-Schlüssel UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC-Name Erbium
SMILES [Er]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium
Farbe Silberfarben bis grau
Physikalische Form Stab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser
Menge 25 mm
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis excluding Ta)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver Gray rod