Learn More
Erbium(III)-phosphathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Erbium(III) phosphate hydrate |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 10 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| IUPAC-Name | Erbium(3+);phosphat;hydrat |
| Formelmasse | 262.23 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.9% |
| Geruch | Odorless |