Learn More
Erbium(III)-oxalat-Decahydrat, REacton™ , 99.99 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11386668
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11386668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013216.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30618-31-6
Summenformel C6H26Er2O22
Molekulargewicht (g/mol) 784.77
MDL-Nummer MFCD00150142,MFCD00150142
InChI-Schlüssel CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium oxalate decahydrate,
PubChem CID 131877482
IUPAC-Name Erbium;oxalsäure;decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) oxalate decahydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Er2(C2O4)3·10H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 778.73 (598.58 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.64 g/mL