Learn More
Erbium(III) Oxalatdecahydrat, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Erbium(III) oxalate decahydrate |
| Dichte | 2.64 |
| Strukturformel | Er2(C2O4)3·10H2O |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Formelmasse | 778.73 (598.58 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.9% |