Learn More
Erbium(III) Oxalatdecahydrat, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418347
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11418347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18420.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 30618-31-6 | C6H26Er2O22 | 784.77 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30618-31-6
Summenformel C6H26Er2O22
Molekulargewicht (g/mol) 784.77
MDL-Nummer MFCD00150142,MFCD00150142
InChI-Schlüssel CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym erbium oxalate decahydrate,
PubChem CID 131877482
IUPAC-Name Erbium;oxalsäure;decahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium(III) oxalate decahydrate
Dichte 2.64
Strukturformel Er2(C2O4)3·10H2O
Menge 5 g
UN-Nummer UN3288
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 778.73 (598.58 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%