Learn More
Erbium(III)-acetattetrahydrat, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059996
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15432537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045897.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 15280-57-6 | C6H9ErO6·4H2O
Erbium(III) acetate tetrahydrate is used for laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components, photo-optical material and optical fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15280-57-6
Summenformel C6H9ErO6·4H2O
MDL-Nummer MFCD00013034
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erbium (III) acetate tetrahydrate
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Er(OOCCH3)3·4H2O
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 416.45 (344.39 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.114 g/mL