Learn More
ER Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21244-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16830865
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Estrogen Receptors (ER) are members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily of nuclear receptors. The estrogen receptor is a ligand-activated transcription factor, that when bound to estrogen hormone, induces a conformational change that allows dimerization and binding to estrogen response elements (ERE) in DNA. When bound to EREs, ER can positively or negatively regulate gene transcription through the recruitment of coactivator or corepressor proteins. There are two different forms of the estrogen receptor, alpha and beta, encoded by separate genes (ESR1 and ESR2, respectively). Due to alternative RNA splicing, at least 4 estrogen receptor-alpha isoforms are known to exist (Isoform 1 (66 kDa), Isoform 2 (53 kDa), Isoform 3 (47 kDa), Isoform 4 (35 kDa)). Estrogen receptors are widely expressed in different tissue types and are essential for sexual development and reproductive function. They also play a role in other tissues such as bone. Estrogen receptors are involved in pathological processes including breast cancer, endometrial cancer, and osteoporosis.
Spezifikation
Spezifikation
ER
Polyclonal
Unconjugated
ESR1
ER, ER alpha, Era, ESR, ESR1, ESRA, Estradiol receptor, Estrogen receptor, estrogen receptor 1, NR3A1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
13982, 2099, 24890
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P03372, P06211, P19785
ESR1
ER Fusion Protein Ag15738
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.