Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Red
Beschreibung
- Das PolarScreen™ Konkurrenz-Assay-Kit für ER (Östrogenrezeptor)-alpha, rot, bietet eine empfindliche und effiziente Methode für das Screening potenzieller ER-alpha-Liganden mittels Hochdurchsatz-Fluoreszenzpolarisation. Das Kit verwendet in Insektenzellen exprimierten, nativen (nicht markierten), humanen Volllängen-Östrogenrezeptor-alpha (separat erhältlich, Kat.- Nr. A15674) und einen neuartigen, hochaffinen fluoreszierenden Östrogenliganden (Fluormone EL Red) in einem homogenen „Mix-and-Read“-Assay-Format.
- Dieses Kit liest die Farbe Rot aus; ein „Grün“-Kit ist ebenfalls erhältlich. Beide Kits bestimmen die IC50 von konkurrierenden Verbindungen. Die Farbwahl hängt von den Spektraleigenschaften der zu untersuchenden Verbindungen und den verfügbaren Geräten ab.
- Vollständig & und gebrauchsfertig: Alle Reagenzien sind enthalten, geben Sie einfach Ihre Testverbindungen hinzu
- Hochdurchsatz-kompatible Fluoreszenzpolarisations-Assays für 800 x 20 µl in einer 384-Well-Mikrotiterplatte
- Praktisch: in Großpackungen für größere Screening-Anforderungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält: • 1 Röhrchen mit ER-Alpha rekombinantes Protein in voller Länge (Bei -68 bis -85 °C lagern) • 1 Röhrchen mit Fluormone EL Rot Markierungssubstanz (Bei -5 bis -30 °C lagern) • 2 Flaschen ER Rot Screening-Puffer (Bei -5 bis -30 °C lagern) |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenz-Imager |
| Format | 384-Well-Platte |
| Menge | 800 Assays |
| Typ | ER-alpha Konkurrenz-Assay |