Learn More
Sartorius Zubehör für Vakuumfilterhalter und -kammersysteme
Wählen Sie das beste Zubehör für Ihre Filtrationsanwendungen. Die Geräte und das Zubehör von Sartorius für Vakuumfilterhalter umfassen eine komplette Vakuumfilterhalter-Einheit aus Glas sowie einen Schlauch, eine Handpumpe mit Messgerät, ein 3-Wege-Ventil, einen 3-Wege-Hahn und einen Edelstahlanschluss.
Marke: Sartorius 16639
99.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21897" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05700kg
Beschreibung
Ausrüstung und Zubehör für die einfache Vakuumfiltration- Autoklavierbarer Vakuumfilterhalter aus Glas
- Geeignet für Membranfilter mit einem Durchmesser von 50 oder 47 mm
- Umfasst einen Glastrichter, eine Basis und einen Kolben, eine Metallklemme und eine Halterung für Glasfrittenfilter
- Der vakuumfeste Kolben mit ungeschliffenem Glasrand verhindert eine Kontamination beim Ausgießen
- Gummi-Vakuumschlauch
- Dickwandiger Gummischlauch für die Verbindung der Systemkomponenten
- 100,6 cm-Schlauch, für verschiedene Größen von Schlauchnippeln verwendbar
- 3-Wege-Ventil
- Wird mit einer Spritze verwendet, um das für die Filtration erforderliche Vakuum zu erzeugen
- Ideal, wenn kein fest installierter, strombetriebener Vakuumgenerator verfügbar ist
- Handvakuumpumpe mit Druckmesser
- Handbetätigte PVC-Pumpe mit Vakuummeter und Hebel zum Aufheben des Vakuums
- Umfasst 60 cm durchsichtige Kunststoffschläuche
- Erzeugt bis zu 80 % Vakuum innerhalb und außerhalb des Labors
- 3-Wege-Hahn
- Edelstahl-Hahn für die Verwendung mit einem Filtrationssystem mit mehreren Abzweigungen
- Bietet eine unabhängige Vakuumregelung für jeden Trichter
- Gewinde zum Luer-Lock-Verbindungsstück
- Metrisches Edelstahl-Verbindungsstück
- Mit 12 x 1 mm großen Verbindungsstücken mit Außengewinde zu männlichem Luer-Lock
Spezifikation
Nein | |
Unsteril | |
Je 1 |
Für Vakuum-Filterhalter und Verteilersysteme | |
Wird zusammen mit einer Spritze verwendet, um das für die Filtration erforderliche Vakuum zu erzeugen, wenn ein fest installierter, angetriebener Vakuumgenerator nicht verfügbar ist | |
3-Wege-Ventil |