missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Equine IFN-gamma ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Equine IFN-gamma quantitates equine IFN-gamma in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant equine IFN-gamma.
IFN-gamma (Interferon-Gamma, Typ-II-Interferon) ist ein Makrophagen-Aktivierungsfaktor und ein immunes Interferon, das hauptsächlich von T-Lymphozyten und natürlichen Killerzellen als Reaktion auf Antigene, Mitogene, Staphylococcus Enterotoxin B, Phytohämaglutanin und andere Zytokine produziert wird. IFN-gamma ist ein dimerisches Protein, das aus zwei 146-Aminosäureuntereinheiten besteht. IFN-gamma ist ein Glykoprotein, das funktionell als Homodimer mit ungefähr 45 kDa existiert. Auf SDS-PAGE erscheint IFN-Gamma als Kombination von 25, 20 und kleinen 15,5 kDa Banden infolge der differenziellen Glykosylierung. Die biologische Aktivität des IFN-gamma-Homodimers ist hochgradig speziesspezifisch. Humanes IFN-gamma zeigt keine Kreuzreaktivität mit Maus. Die IFN-gamma-Funktion umfasst folgende Funktionen: antivirale Aktivität, antiproliferative Aktivität des Tumors, Induktion von MHC der Klasse I und II, Makrophagen-Aktivierung und verbesserte Immunglobulin-Sekretion durch B-Lymphozyten. IFN-gamma ist an der Zytokin-Regulierung beteiligt und wirkt auch synergistisch mit anderen Zytokinen. Die Aktivierung des IFN-gamma-Wertes erfolgt durch Bindung des IFN-gamma-Rezeptors I und II und Aktivierung des JAK-STAT-Pfades. IFN-gamma zeigt keine Homologie mit IFN-alpha oder IFN-beta, aber humanes IFN-gamma zeigt ungefähr 40 % Sequenzhomologie mit Maus IFN-gamma. IFN-gamma wird von IL2, FGF basic, EGF hoch- und von Vitamin D3 oder DMN heruntergeregelt. IFN-gamma-Genmutationen sind mit aplastischer Anämie assoziiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | BoIFNG; Zytokin; EGK_03901; gamma-Interferon; gamma-Interferon-Vorläufer; gamma-Interferon; gamma-Interferon-Vorläufer (AA -23 bis 143); H-IFN-g; Ifg; IFI; IFN-gamma; IFN ?; IFNG; IFN-g; IFNG2; IFN-gamma; IFN-gamma-Vorläufer; IFN-y; IFN?; Immun-Interferon; Interferon gamma; Interferon gamma-Vorläufer; Interferon gamma Typ 2; Interferon y; Interferon ?; Interferon, gamma; Interferon-gamma; Interferon-gamma; Interferon-gamma-Pegel; Interferon-gamma-Vorläufer; Interferon?; M-IFN-g; R-IFN-g |
| Assay-Bereich | 0,13 bis 100 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,13 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P42160. |
| Gensymbol | IFNG |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur