Learn More
Cytiva EQUILIBRATION TUBE SET, 12/PK
Praktische Möglichkeit zum Ausgleich von IPG-Streifen vor der 2-Dimensionselektrophorese
Marke: Cytiva 80-6467-79
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Includes: Empfehlung bezüglich der Volumen der Äquilibrierungslösung
Beschreibung
- Packungsgröße: 12
Spezifikation
Zum Ausgleichen von IPG-Streifen vor der 2-dimensionalen Elektrophorese |