Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Reloads, Pipettenspitzen
Dieses Nachfüllsystem erleichtert die Arbeit im Molekularbiologie-Labor. Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettenspitzen-Nachfüllsysteme ermöglichen eine kontaminationsfreie Handhabung von Nachfülltabletts. Kunststoffdeckel schützen die Einsätze vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
Marke:  Eppendorf™ 0030073363
Additional Details : Gewicht : 0.54900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10075361
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Nachfüllsystem erleichtert die Arbeit im Molekularbiologie-Labor.Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™Pipettenspitzen-Nachfüllsysteme ermöglichen eine kontaminationsfreie Handhabung von Nachfülltabletts.Kunststoffdeckel schützen die Einsätze vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
  • Kontaminationsfreie Überführung der Nachfülleinsätze in die Nachfüllbox (epT.I.P.S.™ Box) mit Kunststoffabdeckungen
  • Gestelle können autoklaviert werden.
  • Auch in PCR*-reiner Qualität, frei von menschlicher DNA, RNAse und PCR*-Inhibitoren, verfügbar
  • 0.1 μl- bis 10 μl- und 2 μl- bis 200 μl-Spitzen werden in 5er-Stapeln geliefert, die stapelweise autoklaviert werden können.
Spezifikation
Spezifikation
0.1 bis 10 μl
Ja
n.v.
Universelle Passform
epT.I.P.S.
Ungefiltert
3.4 cm
Gestell
Eppendorf™ Pipettierer