Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Pipettenspitzen mit niedriger Retention
Mit diesen Pipettenspitzen lassen sich die Reproduzierbarkeit erhöhen und der Verlust teurer Reagenzien bei empfindlichen PCR- und Echtzeit-PCR-Anwendungen mindern. Eppendorf™ epTIPS™Pipettenspitzen mit niedriger Retention eignen sich optimal für Zellkulturen (Medien) und Proben, die Detergentien enthalten.
Marke:  Eppendorf™ 0030010035
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10035341
Menge Preis
1 38.73 CHF / 100 Stück
10 36.00 CHF / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 09-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tips are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
  • Extrem homogene Oberfläche für maximale Reproduzierbarkeit
  • Extrem hydrophobe Oberfläche für minimalen Probenverlust
  • Signifikant reduzierte Schaumbildung während der Pipettierung
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • PCR-rein oder in Eppendorf Qualität erhältlich
  • Auch als ep Dualfilter T.I.P.S. PCR-rein/steril (steril und pyrogenfrei) erhältlich
  • Ohne Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 200 μl
Ja
5.3 cm
Eppendorf Pipette
Pipettiererspitzen mit niedriger Retention
Ungefiltert
Gelb
Sie erfüllen die strengsten Anforderungen in der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelbranche, PCR*, Molekularbiologie und Zytotechnologie
Eppendorf™