Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, BioBased, Eppendorf Quality™ Bulk Pipette Tip
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 5 ml
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0,2 bis 5 ml
0,25 bis 5 ml
0,5 bis 20 μl
20 bis 300 μl
2 bis 200 μl
50 bis 1.000 μl
50 bis 1.250 μl
Farbcode:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Hellgrau
Lila
Orange
Rot
Packungsgröße:
1000 Stück
300 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
- 100% Bio-based Polypropylene: Produced from renewable resources
- Uncompromised Performance: Identical performance properties and premium quality as our fossil-based epT.I.P.S.™
- ISCC Certified: Made from plastic that can be traced back to biological waste materials
- Premium material, quality and purity certified: Get excellent sample integrity as no slip agents, plasticizers and biocides are used
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,2 bis 5 ml |
| Gefiltert | Non-filtered |
| Sterilität | Non-sterile |
| Farbe | Colorless |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Länge (metrisch) | 175 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available |
| Format | Bulk, Bagged |
| Spitzenform | Standard |
| Verpackung | 300 Tips (100 Tips x 3 Bags) |
| Mehr anzeigen |