Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, BioBased, Eppendorf Quality™ Bulk Pipette Tip
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30130287 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 5 ml
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0,2 bis 5 ml
0,25 bis 5 ml
0,5 bis 20 μl
20 bis 300 μl
2 bis 200 μl
50 bis 1.000 μl
50 bis 1.250 μl
Farbcode:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Hellgrau
Lila
Orange
Rot
Packungsgröße:
1000 Stück
300 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 30130287
Marke: Eppendorf 0030080076
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These pipette tips are produced from recycled feedstock in second generation, derived solely from waste and residue streams from vegetable oil production. epT.I.P.S.™ BioBased Bulk packs offer a practical, high-volume solution in Eppendorf Quality, ensuring precise and reliable measurements.
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • 100% Bio-based Polypropylene: Produced from renewable resources
  • Uncompromised Performance: Identical performance properties and premium quality as our fossil-based epT.I.P.S.™
  • ISCC Certified: Made from plastic that can be traced back to biological waste materials
  • Premium material, quality and purity certified: Get excellent sample integrity as no slip agents, plasticizers and biocides are used
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 bis 300 μl
Gefiltert Non-filtered
Sterilität Non-sterile
Farbe Colorless
Autoklavierbar Autoclavable
Länge (metrisch) 55 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available
Format Bulk, Bagged
Spitzenform Standard
Verpackung 1000 Tips (500 Tips x 2 Bags)
Produkttyp Pipette Tips
Farbcode Orange
ACT Label Yes
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Yes
Material Polypropylene
Fit for Purpose Certified Quality