Beschreibung
- Speziell für die Verwendung auf dem epMotion™ Flüssigkeitshandhabungs-Workstation 5070 und 5075. epT.I.P.S. Motion SafeRack Pipettenspitzen, mit und ohne Filter
- Entwickelt in verwindungssteifen, kontaminationsfreien Gestellen, die für die Wiederverwendung von Spitzen empfohlen werden. epMotion 5073 Systeme.
Tipps zur Wiederverwendung:
- Das neue epMotion Systeme können Düsen wiederverwenden, was beispielsweise eine wirtschaftliche Option für mehrere Waschgänge desselben Bohrlochs darstellt.
- Die Pipettenspitzen werden wieder an ihren ursprünglichen Platz in der Schachtel zurückgelegt, aus der sie entnommen wurden.
- Zurückgegebene Düsen werden innerhalb einer Anwendung für dasselbe Quellgefäß wiederverwendet.
- Einzelne Fächer im Gestell verhindern Kreuzkontaminationen zwischen gebrauchten Spitzen.
- Erhältlich in Standard- und PCR-Reinhaltungsqualität für 50, 300 und 1000 Stück.μL
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1,000 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Box |
| Spitzenform | Standard, Gerade |
| Produkttyp | Roboterspitzen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf epMotion |
| Mehr anzeigen |