Learn More
epsilon-Caprolacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
ε-Caprolactone is widely used as a monomer in the manufacturing of highly specialized polymers. It is mainly utilized as a precursor to caprolactam. It finds an application in the synthesis of polyglecaprone, which is used as a suture material in surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ε-Caprolacton wird häufig als Monomer bei der Herstellung hochspezialisierter Polymere eingesetzt. Es wird hauptsächlich als Vorläufer von Caprolactam verwendet. Es findet Anwendung bei der Synthese von Polyglecapron, das als Nahtmaterial in der Chirurgie verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Brennbare Flüssigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | epsilon-Caprolactone |
| Schmelzpunkt | -2°C |
| Dichte | 1.078 |
| Siedepunkt | 235°C to 236°C |
| Flammpunkt | 109°C (228°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Brechungsindex | 1.463 |
| Menge | 10,000 g |
| Beilstein | 106919 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water and most organic solvents. |
| Mehr anzeigen |