missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epsilon-Caprolactam, TRC

Artikelnummer. 30004598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004598 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004598 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17566525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 105-60-2
Summenformel C6 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
Synonym 2H-Azepin-2-one, hexahydro-, Hexahydro-2H-azepin-2-one, 1-Aza-2-cycloheptanone, 2-Azacycloheptanone, 2-Ketohexamethylenimine, 2-Oxoazepane, 2-Oxohexamethylenimine, 2-Perhydroazepinone, 6-Caprolactam, 6-Hexanelactam, A 19374, AP, AP (lactam), Aminocaproic lactam, Azepan-2-one, Caprolactam, Hexahydro-1H-azepin-2-one, Hexahydro-2-azepinone, Hexano-6-lactam, Hexanoic acid, 6-amino-, cyclic lactam, Hexanolactam, NSC 117393, NSC 25536, NSC 4977, ε-Caprolactam, ω-Caprolactam
IUPAC-Name Azepan-2-eins
SMILES O=C1CCCCCN1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material e-Caprolactam
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
Formelmasse 113.0841
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.