Beschreibung
- Feature membrane keypads and clear digital displays for ease of programming
- Timed or continuous runs, with end-of-run alarm
- Automatic parameter limit crossover prevents overheating, protects experiments and equipment
- Two pairs of power outlets permit duplicate parallel runs
- Automatic recovery after power failure
- Constant current mode is recommended for blotting to prevent overheating
- Constant voltage mode is recommended for other applications, such as nucleic acid submarine and mini-vertical gel electrophoresis
- Constant power mode is recommended when maintain a constant temperature without a circulating cooler
EPS 601
- Suitable for general applications, including mini- and standard-sized vertical gels and many blotting applications
- Constant voltage, constant current, and constant power modes
- Stores and recalls three protocols
- 600 V, 400 mA, 100W maximum
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN61010-1, CE 89/336/EEC (EMC directive), CE 73/23/EEC (LV directive) |
| Stromstärke | 1 to 400 mA, 400 mA |
| Beschreibung | EPS-Netzteile zur Abdeckung einer breiten Palette von Elektrophorese- und Blotting-Anwendungen. EPS-Netzteile sind auf Leistung ausgelegt und gewährleisten Sicherheit und Reproduzierbarkeit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | General applications, including mini and standard sized vertical gels and many blotting applications |
| Zeitschaltuhr | 1 min. bis 500 h |
| Typ | EPS 601 Power Supply |
| Display | Digital |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 bis 0.95 % |
| Max. Druck | 106 kPa, maximale Höhe von 2000 m |
| Anzahl Buchsen | 2 |
| Mehr anzeigen |