Learn More
Brady™ EPREP-Etiketten für den Drucker M710
Artikelnummer. 17898024 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Silber
Weiß
Abmessungen (L x B):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich:
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
150 Stück
250 Stück
500 Stück
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich Packungsgröße
17898024 Weiß 18 x 35 mm 35 mm 100 Stück
17848024 Weiß 7,95 x 27 mm 27 mm 250 Stück
17848084 Weiß 12,45 x 27 mm 27 mm 250 Stück
17868084 Weiß 15 x 27 mm 27 mm 150 Stück
17827954 Weiß 15 x 45 mm 45 mm 500 Stück
17888004 Weiß 18 x 27 mm 27 mm 150 Stück
17847934 Weiß 19 x 48 mm 48 mm 125 Stück
17898004 Weiß 40 x 30 mm 30 mm 100 Stück
17858084 Schwarz 15 x 45 mm 45 mm 100 Stück
17887924 Schwarz 40 x 30 mm 30 mm 100 Stück
17828044 Silber 7,95 x 27 mm 27 mm 250 Stück
17867924 Silber 12,45 x 27 mm 27 mm 250 Stück
17838084 Silber 15 x 27 mm 27 mm 150 Stück
17818084 Silber 15 x 45 mm 45 mm 500 Stück
17868004 Silber 18 x 27 mm 27 mm 150 Stück
17897924 Silber 18 x 35 mm 35 mm 100 Stück
17858014 Silber 19 x 48 mm 48 mm 125 Stück
17818044 Silber 40 x 30 mm 30 mm 100 Stück
17818014 Rot 15 x 45 mm 45 mm 100 Stück
17878004 Rot 40 x 30 mm 30 mm 100 Stück
17807934 Gelb 15 x 45 mm 45 mm 100 Stück
17868014 Gelb 18 x 35 mm 35 mm 100 Stück
17807864 Gelb 40 x 30 mm 30 mm 100 Stück
17877924 Grün 40 x 30 mm 30 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 17898024 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 312025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.85 CHF
    69.03 CHF / 100 Stück
    Sparen 7.82 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
EPREP-Druckeretiketten zur Verwendung mit Brady™ Drucker M710.
  • Dank ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Klebstoffen und Lösungsmitteln eignen sie sich ideal als Ersatz für gravierte Anhänger.
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +100 °C
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Schaumstoff-gestützt
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0256 in.
Dicke (metrisch) 0.65 mm
Abmessungen (L x B) 18 x 35 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,71 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,38 in.
Breite (metrisch) 35 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 35 mm
Alternate Part Number M7-7-7593-WT