Learn More
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder
Artikelnummer. 17878004
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Silber
Weiß
Dimensions (LxW):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich:
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
150 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17878004
Marke: Brady™ 312017
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
M710 Etikettendrucker - Etiketten
  • Sie verfügen über beste Klebkraft und sind beständig gegen Lösungsmittel, sodass sie sich ausgezeichnet als Ersatz für gravierte Schilder eignen.
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Schaumstoff-gestützt
Beschichtung Ohne
Farbe Rot
Ausführung Glanz
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0256 in.
Dicke (metrisch) 0.65 mm
Dimensions (LxW) 40 x 30 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.57 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,18 in.
Breite (metrisch) 30 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 30 mm
Alternate Part Number M7-5-7593-RD