Learn More
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Silber
Weiß
Dimensions (LxW):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich:
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
150 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Sie verfügen über beste Klebkraft und sind beständig gegen Lösungsmittel, sodass sie sich ausgezeichnet als Ersatz für gravierte Schilder eignen.
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Schaumstoff-gestützt |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |