Läs mer
Brady™ M710 Series Etiketten für EPREP-Typenschilder
Produktkod. 17807864
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Farbe:
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Silber
Weiß
Dimensions (LxW):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
15 x 45 mm
18 x 27 mm
18 x 35 mm
19 x 48 mm
40 x 30 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich:
27 mm
30 mm
35 mm
45 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
100 Stück
125 Stück
150 Stück
250 Stück
500 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17807864
Brand: Brady™ 312020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
M710 Etikettendrucker - Etiketten
  • Sie verfügen über beste Klebkraft und sind beständig gegen Lösungsmittel, sodass sie sich ausgezeichnet als Ersatz für gravierte Schilder eignen.
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C
Specifikationer
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Schaumstoff-gestützt
Beschichtung Ohne
Farbe Gelb
Ausführung Glanz
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0256 in.
Dicke (metrisch) 0.65 mm
Dimensions (LxW) 40 x 30 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.57 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,18 in.
Breite (metrisch) 30 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 30 mm
Alternate Part Number M7-5-7593-YL
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.