Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPP, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. p-7042145
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16052-06-5
Summenformel C9H20N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 252.329
MDL-Nummer MFCD00006160
InChI-Schlüssel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC-Name 3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EPPS buffer soln.
Konzentration 0.2 M
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals EPP, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.5 >