Learn More
Thermo Scientific Chemicals EPP, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.5
Artikelnummer. 15494069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494069 100 mL 100 Milliliter
15404079 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494069 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61476.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.24 CHF
    77.65 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 8.59 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16052-06-5 | C9H20N2O4S | 252.329 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16052-06-5
Summenformel C9H20N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 252.329
MDL-Nummer MFCD00006160
InChI-Schlüssel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC-Name 3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EPPS buffer soln.
Konzentration 0.2 M
pH 8.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL