Learn More
EPP, 0.2 M Pufferlösung, pH 7.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15413289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413289 250 mL 250 Milliliter
15403289 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60511.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16052-06-5
Summenformel C9H20N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 252.329
MDL-Nummer MFCD00006160
InChI-Schlüssel OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym HEPPS
PubChem CID 85255
ChEBI CHEBI:42298
IUPAC-Name 3-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Propan-1-Sulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCCS(=O)(=O)O)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EPPS buffer soln.
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL