Learn More
Eppendorf™ Vis-Küvetten
Einweg-Küvetten aus klarem Kunststoff mit einer Lichtdurchlässigkeit von 300 bis 900 nm. Die Vis Küvetten sind das perfekte Werkzeug für Anwendungen außerhalb des UV-Bereichs, z. B. kolorimetrische Proteinassays (Bradford, Lowry usw.), die Bestimmung der optischen Dichte von Bakterienkulturen (OD-600-Methoden), kinetische und Fluoreszenzmessungen.
Marke:  Eppendorf™ 0030079353
Additional Details : Gewicht : 2.40000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15234566
  • 163.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab
24-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei verschiedene Küvettengrößen (Semi-Mikro und Makro) für eine Vielzahl von Volumina und Anwendungen
  • Einweg-Küvetten aus klarem Kunststoff mit einer Lichtdurchlässigkeit von 300 nm bis 900 nm
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
Semi-Mikro-Vis-Küvette