Learn More
Eppendorf Eppendorf twin.tec™ PCR-Platte LoBind 384, mit Rand
Eppendorf twin.tec LoBind PCR-Platten aus Polypropylen ermöglichen die Rückgewinnung von fast 100 % Ihrer DNA/RNA-Moleküle. Da keine Oberflächenbeschichtung vorhanden ist, besteht kein Risiko einer Probenkontamination. Chargengeprüft und zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren, sind sie perfekt für PCR.
Marke: Eppendorf 0030129687
Additional Details : Gewicht : 0.85000kg
Beschreibung
Eppendorf twin.tec™ PCR-Platte LoBind 384, mit RandSpezifikation
25 |