Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 384-Well Mikrotiterplatten für mikrobiologische PCR-Anwendungen
Durchgängiger Rahmen gewährleistet Kompatibilität mit automatisierten Systemen
153.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatisierte Systeme |
Ausführung des Rahmens | Stehrand |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10023927
|
Eppendorf™
0030129342 |
Durchsichtig |
153.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10267467
|
Eppendorf™
0030129350 |
Blau |
153.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stehrand für Barcode
- Stapelbar
- Innerhalb der SBS-Größenempfehlungen
- Ideal für die meisten gängigen 384-Well Thermozykler, insbesondere für Eppendorf Mastercycler™ Pro 384
- Max. Well-Volumen 45 bis 40 μl
Spezifikation
Standard | |
Automatisierte Systeme | |
Polypropylen | |
384 | |
10 St./Packung |
16 x 24 | |
Stehrand | |
40 bis 45 μl | |
U |