Learn More
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
Marke: Eppendorf™ 0030122313
72.82 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21834" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.01700kg
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5,0 ml.Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
Eigenschaften:
- Ergonomische Bedienung:
- Schnappverschluss – einfache, praktische und ergonomische einhändige Bedienung
- Schraubverschluss – Die abgeschrägten und gerillten Seiten bieten einen optimalen Halt und eine anwenderfreundliche Handhabung
- Breiter Betriebstemperaturbereich:
- Röhrchen mit Schraubverschluss: −86 bis 100 °C
- Röhrchen mit Schnappverschluss: −86 bis 80 °C (bei Verwendung der Klammern ≤100 °C)
- Material: Hochwertiges, transparentes Polypropylen, frei von Weichmachern, Bioziden oder Formtrennmitteln, für zuverlässige Testergebnisse.
- Zertifizierte Reinheit: Erhältlich in chargenspezifischen zertifizierten Reinheitsgraden Eppendorf Quality™, PCR-rein, steril und Eppendorf Biopur™.
- Zentrifugationssicherheit: Maximale Sicherheit und Stabilität für Zentrifugation bis zu 25.000 × g. Schnelle und effiziente Protokolle.
- Konische Form: Kompatibel mit Zubehör für konische 15 ml-Röhrchen – es können viele vorhandene Verbindungsstücke und Gestelle verwendet werden.
- Probenrückgewinnung: Erhältlich in Eppendorf LoBind™ Material, um die maximale Rückgewinnung kostbarer Proben zu erreichen.
Anwendungen:
- Einfache Verarbeitung von Proben bis zu 5,0 ml
- Hohe Erträge bei der DNA-Isolierung, insbesondere bei Proben mit einer begrenzten Menge an Ausgangsmaterial
- Komfortable und sichere Zellkulturanwendungen
- Einfacher Probenzugang für ein geringes Kontaminationsrisiko
- Vorbereitung von Mastermixes und Puffern
- Sichere Zell- und Gewebelyse
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
200 Röhrchen (2 Beutel × 100 Röhrchen) | |
Non-sterile | |
PCR-frei | |
Schraubverschluss | |
Ja | |
25,000 x g |
5,0 mL | |
Einfache Verarbeitung von Proben bis zu 5 ml; DNA-Isolierung, insbesondere mit Proben mit begrenzter Menge an Ausgangsmaterial; Vorbereitung von Mastermixen und Puffern; Zell- und Gewebelyse | |
Beutel | |
0.169 oz. | |
Konisch | |
−86 °C bis +100 °C | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean) | |
PCR Clean |