Learn More
Eppendorf™ Klebeband
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
16,4 ft x 1,6 in (5 m x 4 cm)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal für Behälter wie Flaschen und Schalen, die nicht mit herkömmlichen Kolbenklemmen befestigt werden können
- Bei Kolben kann Band bei Geschwindigkeiten von 200bis 300 U/min verwendet werden, je nach Orbitdurchmesser, Kolbengröße und Beladung
- Rollengröße: 5 m Länge × 4 cm Breite (16.4 Fuß × 1.6 Zoll)
- Kann mehrmals verwendet werden, bevor die Hafteigenschaften verloren gehen
- Kann nicht in Wasserbädern verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Klebeband |
| Abmessungen (L x B) | 16,4 ft x 1,6 in (5 m x 4 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 16.4 ft. |
| Länge (metrisch) | 499 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,6 in. |
| Breite (metrisch) | 4 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Halten von Flaschen und anderen Gefäßen auf der Plattform eines Orbitalschüttlers |