Learn More
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotoradapter
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml konisches Röhrchen
13 x 100 mm-Röhrchen
13 x 75 mm-Röhrchen
16 x 100 mm-Röhrchen
16 x 75 mm-Röhrchen
1 x 38 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- FA-45-6-30 Rotoradapter
- Für Volumina bis zu 50 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Fassungsvermögen | 1 x 15 ml konisches Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor für Zentrifuge 5804/5810 |
| Gefäße pro Adapter | 1 Röhrchen |