Learn More
Eppendorf™ μCuvette™ G1.0 und BioSpectrometer™ Fluoreszenz
Eppendorf™ μKüvette™ G1.0 und BioSpectrometer™ Fluoreszenz
Marke: Eppendorf™ 6137000901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorprogrammierte und frei programmierbare Fluoreszenzmethoden
- Vorprogrammierte (modifizierte) Methoden für Qubit-DNA-Quantifizierungskits (SS, HS, BR)
- Fluoreszenz-Messkonzentration von dsDNA bis zu 1 pg/µl unter Verwendung von Pico Green™
- Fluoreszenz-Messkonzentration von BSA bis zu 0.01 ng/µl
- Fluoreszenzanregungswellenlänge 470 nm, Emissionswellenlängen 520 nm und 560 nm
- Fluoreszenzintensität über einen Bereich von 0.5 nm bis 2,000 nm Fluorescein
- Einzelverbrauchsstoff (UVette) für UV/Vis- und Fluoreszenz-Assays