Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotoren mit 15 ml-Bohrung
Für Zentrifugen mit Rotoren für konische 15 ml-Röhrchen
Marke: Eppendorf™ 5820732008
28.52 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Rotoren mit 15 ml-Bohrungen
- Für konische 5 ml-Röhrchen
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 8 Stück
Spezifikation
Adapter | |
5 ml Eppendorf™-Röhrchen für Hochgeschwindigkeitszentrifugenrotor | |
Adapter für Rotoren mit 15 ml Borlöchern |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für Rotoren mit 15 ml-Bohrung > Für Zentrifugen mit Rotoren für konische 15 ml-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur