Learn More
Eppendorf™ A-4-38 Rotoradapter
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml konisches Röhrchen
9 x 0,5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit den Zentrifugen 5702/5702 R/5702 RH und dem Rotor A-4 -38
- Entwickelt, um die Anforderungen klinischer Forschungs- und Zellkulturlabors mit niedrigem bis mittlerem Durchsatz zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Fassungsvermögen | 1 x 15 ml konisches Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | A -4-38 |