Learn More
Eppendorf™ 5804/5810 Serie 4 x 250 ml-Ausschwingrotor
Für runde Eimer geeignet
2650.00 CHF
Spezifikation
Typ | Ausschwingrotor |
---|---|
Fassungsvermögen | 4 x 250 ml |
Max. RZB | 3,234 x G |
Max. Geschwindigkeit | 4.200 U/min |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 5804/5810 Zentrifuge |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12846213
|
Eppendorf™
5804746007 |
Rundbecher |
2650.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 1 l (4 x 250 ml)
- Max. Geschwindigkeit/RZB: 4,200 U/min/3,234 x g
Spezifikation
Ausschwingrotor | |
3,234 x G | |
5804/5810 Zentrifuge |
4 x 250 ml | |
4.200 U/min |